Merck
1012768
USP
乙醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
酒精, 乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽压
44.6 mmHg ( 20 °C)
API类
ethanol
自燃温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
制造商/商品名称
USP
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
沸点
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
产品按现行药典的规定要求提供。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
应用
乙醇USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅限测试和检验适用。不适用于人类或动物给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ?
其他说明
相应销售限制条件可能适用。
附注
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
相关产品
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F
闪点(°C)
22.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3