Merck
PHR1373
Supelco
乙醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
酒精, 乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1012768
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
包裝
ampule of 5x1.2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。乙醇是常见的有机溶剂,广泛用于化学、生物化学和分子生物学领域。也用于制药和香水生产。由于其存在于酒精饮料中,还广泛用于酒精相关病理的体内研究。
應用
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
腳註
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
查看本品的分析证书示例,请在下框输入LRAC2434。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)