Key Documents
SU860055
Supelco
11.6×32mm 广口 (6 mm) 钳口样品瓶,容量 1.5mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
别名:
Large Opening Crimp Top Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
11.6 mm × 32 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)