Key Documents
854171
Supelco
1.5mL 螺纹口透明玻璃样品瓶
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial (with marking spot)
描述
marking spot
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
透明玻璃样品瓶(1.5mL)适合于自动进样器的进样。在进样过程中自动进样器针头刺穿瓶盖,并从样品瓶中抽取出需要量的样品。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)