Merck
PHL89707
橙皮苷
phyproof® Reference Substance
别名:
3′,5,7-三羟基4′-甲氧基黄酮7-芸香, 橙皮素 7-鼠李糖苷, 橙皮素-7-芸香糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H34O15
CAS号:
分子量:
610.56
Beilstein:
75140
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI 密鑰
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
應用
对橙皮苷和橙皮素(甙元)与 DMPC 脂质体的行为研究发现,甙元穿透更深,与“膜”结合更强。这可能解释了一般生物类黄酮苷元生物利用度较好的原因。
生化/生理作用
从柑橘中提取的黄酮类植物化学物质。为橙皮素的鼠李糖苷(芸香苷)。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)