Merck
PHL89552
原花青素 B2
phyproof® Reference Substance
别名:
4,8″-二-[(+)-表儿茶素], 原花青素 B2, 顺式,顺式″-4,8″-二(3,3′,4′,5,7-五羟基黄烷), (−) - 表儿茶素(4β -8) - (−) - 表儿茶素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H26O12
CAS号:
分子量:
578.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus hypericum
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)