Merck
PHL89470
(±)- L -蒜氨酸
phyproof® Reference Substance
别名:
S-烯丙基- L -半胱氨酸亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO3S
CAS号:
分子量:
177.22
Beilstein:
1724805
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@@H](CS(=O)CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
InChI key
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
一种含硫氨基酸,在蒜氨酸酶作用下转化为大蒜素。大蒜素对几种哺乳动物癌细胞系有细胞毒作用,能对抗各种外源性化学致癌物诱发的肿瘤形成。
其他说明
这种化合物通常存在于葱属植物中
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)