Merck
PHL89286
(-)-α-侧柏酮
phyproof® Reference Substance
别名:
(1S,4R)-1-异丙基-4-甲基双环[3.1.0]己-3-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
分子量:
152.23
Beilstein:
4660369
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
密度
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)