Merck
PHL89202
[8]-姜酮醇
phyproof® Reference Substance
别名:
8-姜酚, 8-姜辣醇, 8-姜酮醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30O4
CAS号:
分子量:
322.44
Beilstein:
2059802
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C19H30O4/c1-3-4-5-6-7-8-16(20)14-17(21)11-9-15-10-12-18(22)19(13-15)23-2/h10,12-13,16,20,22H,3-9,11,14H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
BCIWKKMTBRYQJU-INIZCTEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
8-姜酚是存在于生姜 (Zingiber officinale) 中的具有抗炎和抗氧化活性的生物活性化合物。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)