Merck
1643328
USP
单宁酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
单宁, 没食子鞣酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C76H52O46
CAS号:
分子量:
1701.20
Beilstein:
8186396
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
tannic acid
表单
powder with small lumps
自燃温度
980 °F
制造商/商品名称
USP
mp
218 °C (lit.)
溶解性
acetone: very soluble
alcohol: very soluble
benzene: practically insoluble
carbon disulfide: practically insoluble
carbon tetrachloride: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
water: soluble
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)Oc2cc(cc(O)c2O)C(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)c4)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)c6)[C@@H](OC(=O)c8cc(O)c(O)c(OC(=O)c9cc(O)c(O)c(O)c9)c8)[C@@H]3OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(OC(=O)c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)c%10
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
InChI key
LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问发行药典网站。
应用
丹宁酸USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
390.2 °F
闪点(°C)
199 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)