About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O4
CAS号:
分子量:
267.24
Beilstein:
93029
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
234-236 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
基因信息
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
内源性神经递质。心肌保护作用可能与 A1 腺苷受体的激活有关。通过 A2 腺苷受体可介导腺苷的抗血小板和抗炎作用。相比之下,腺苷在哮喘和慢性阻塞性肺部疾病 (COPD) 中起促炎介质作用。
腺苷受体处的内源性神经递质。心肌保护作用可能与 A1 腺苷受体的激活有关。通过 A2 腺苷受体可介导腺苷的抗血小板和抗炎作用。相比之下,腺苷在哮喘和慢性阻塞性肺部疾病 (COPD) 中起促炎介质作用。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2