Merck
PHL80421
1-Deoxynojirimycin
phyproof® Reference Substance
别名:
Moranoline, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-sorbitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO4
CAS号:
分子量:
163.17
Beilstein:
3588039
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
LXBIFEVIBLOUGU-JGWLITMVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)