Merck
PHL80240
(+)-香芹酮
phyproof® Reference Substance
别名:
(+)-p-薄荷-6,8-二烯 2-酮, (S)-5-异丙烯基-2-甲基-2-环已烯酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O
CAS号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2042970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha zingiber
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.1 °F - closed cup
閃點(°C)
95.6 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)