Merck
PHL80106
2-羟乙基水杨酸酯
phyproof® Reference Substance
别名:
乙二醇单水杨酸酯, 水杨酸乙二酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
2255685
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
liquid
制造商/商品名称
PhytoLab
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
沸点
166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI key
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
339.8 °F - DIN 51758
闪点(°C)
171 °C - DIN 51758
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)