Key Documents
K5178-U
Omnifit® EZ Benchmark Adjustable Endpiece
I.D. 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.52
製造商/商標名
Omnifit 006EAE-10
品質等級
技術
LPLC: suitable
內徑
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)