主要文件
G004664
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
价格与库存信息目前不能提供
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
适用性
application for HPLC
应用
life science and biopharma
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)