主要文件
G004263
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax
suitable for GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
价格与库存信息目前不能提供
技术
gas chromatography (GC): suitable
试验参数
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 50 °C, 3.0 °C/min to 280 °C
inj. temp.: 240 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec constant
injection: 1 μL 50:1 split
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U), analytes at concentrations indicated in methylene chloride
应用
agriculture
clinical
food and beverages
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)