主要文件
ERMBF446D
Maize GMO Standard ERM-BF446
1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
别名:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
food and beverages
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please click on the below product number:
ERMBF446D
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)