主要文件
ERMBF413GK
玉米 GMO 标准品 ERM-BF413
10% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
别名:
GMO 标准品 ERM-BF413, 玉米 MON 810
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
组成
genetically modified MON 810 maize, 10%
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF413GK
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)