About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H14
CAS号:
分子量:
242.31
Beilstein:
1954732
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
general analytical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
InChI key
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3