主要文件
CRM47525
Supelco
(±)-土臭素和2-甲基异莰醇混标 CRM
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
别名:
气味标准, 饮用水气味标准
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(±)-土臭素和2-甲基异莰醇是2种无毒化合物,是水体和土壤中泥土发霉气味的来源。它们是藻类和细菌在有机和需氧条件下制造的异味次级代谢产物。
應用
该有证标准物质(CRM)用途:
  • 搅拌棒吸附萃取法(SBSE)结合液相色谱-大气压化学电离-质谱检测法(LC-APCI-MS)测定循环水养殖系统(RAS)中的土臭素和2-甲基异莰醇(2-MIB)
  • 固相微萃取-气相色谱-质谱法(SPME GC-MS)检测100株蓝细菌菌株中的土臭素和2-甲基异莰醇
  • 液液萃取(LLE)结合气相色谱-三重四极杆串联质谱法(GC-MS/MS)同步分析饮用水样中的51种气味分子
  • 优化顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法(HS-SPME-GC-MS),定量分析葡萄酒样品中的异味物质
  • 开发和验证气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)法,在二乙烯苯/Carboxen/聚二甲基硅氧烷涂层纤维顶空固相微萃取样品后,检测软木塞样品中的异味分子。
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)