特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
vial of 50 mg
製造商/商標名
Cerilliant®
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI 密鑰
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3