方案
98.0% (GC)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-154 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
InChI key
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3