Merck
95711
Supelco
1,3,5-三噁烷
analytical standard
别名:
三氧杂环已烷, 三聚甲醛, 对称-三噁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O3
CAS号:
分子量:
90.08
Beilstein:
102769
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
777 °F
expl. lim.
29 %
技術
HPLC: suitable
mp
59-62 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI 密鑰
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)