主要文件
861253
Supelco
酚类混标 1
in isopropanol (varied conc.), analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
in isopropanol (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析物
说明
    4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL
    2-Chlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL
    2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL
    o-Cresol 2000 μg/mL
    2-Nitrophenol 2000 μg/mL
    4-Nitrophenol 2000 μg/mL
    Pentachlorophenol 2000 μg/mL
    Phenol 2000 μg/mL
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    m-Cresol 1000 μg/mL
    p-Cresol 1000 μg/mL
    查看所有结果 (17)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)