主要文件
821862
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, carbamoyl phase
别名:
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1 cm x 2 mm ID, 3 μm, 3pk
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L68
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 3 ea
製造商/商標名
Tosoh 21862
參數
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 2 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
carbamoyl phase
粒徑
3 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Amide-80 columns, 3μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
外觀
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
需要但未提供
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)