主要文件
80023460
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
别名:
TSKgel® Amide 80 HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115730
product name
TSKgel® Amide 80 Direct Connect Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L68
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 23460
參數
150 bar max. pressure
50 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 2.0 mm
表面積
450 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
carbamoyl phase
粒徑
2 μm
工作pH值範圍
2.0-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)