Key Documents
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
别名:
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
适用于 4.6mm 内径 TSK-GEL® Super-Phenyl 色谱柱的保护柱, pkg of 3 ea
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 3 ea
製造商/商標名
Tosoh 18207
技術
HPLC: suitable
孔徑
140 Å
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于保护 TSK-GEL 色谱柱
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)