Merck
805765
TSKgel® G6000PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 05765
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 7.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
17 μm
孔徑
>1000 Å pore diameter
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Use the TSKgel G6000PW column for the analysis of water-soluble polymers up to 8,000,000 Da molecular weight..
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)