Merck
78023AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX B-DP 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
别名:
GC柱,手性,β-葡聚糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
物料
fused silica
质量水平
描述
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
参数
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β值
500
df
0.12 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
non-bonded; 2,3-di-O-propionyl-6-t-butyl silyl derivative of β-cyclodextrin phase
应用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
色谱柱类型
capillary chiral
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
键合 2,3-二-O-丙酰基-6-叔丁基甲硅烷的 β-环糊精衍生物固定相。该固定相具有良好的水解稳定性、较宽的手性选择性,能够极好地分离脂族和芳族胺类。还能较好地分离许多脂族和一些芳族酯类,而且对于极性外消旋物,在保留时间短的情况下也具有高效率和高分离度。
化学/物理抗性
温度限制:
  • -10°C 至 200°C 等温,220°C 程控
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括分析注射器
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
应用
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Method Development for Pharmaceutical Chiral Chromatography
Webster, Gregory K., Kott Laila
Separation Science and Technology, 10, 251-282 (2011)