Merck
25327
Supelco
Nukol 毛细管GC色谱柱
size × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
品質等級
agency
meets requirements for USP G25 and G35
參數
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β值
265
df
0.50 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
尺寸 × 內徑
30 m × 0.53 mm
基質活性組
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
柱類型
capillary polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
毛细管GC柱也称为开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。
应用:将酸官能团引入相中使该色谱柱具有酸性,可用于分析挥发性酸性化合物。可以对难分析的羧酸(游离脂肪酸)以优异的峰形和最小的吸附量进行分析。
USP编码:该色谱柱满足USP G25及G35要求。
  • 键合的
  • 酸改性的聚乙二醇
温度限制
  • 60 °C至200 °C (等温)或220 °C(程序性的)
應用
Nukol毛细管气相色谱柱可用于乳制品中C2-C8 游离羧酸的气相色谱分析。也可用于通过平衡透析,固相微萃取(SPME)和毛细管气相色谱法测定人血浆中丙戊酸的游离浓度。
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Solid-phase microextraction for the determination of the free concentration of valproic acid in human plasma by capillary gas chromatography.
Mette K
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 673 (2), 299-305 (1995)
Quantitative determination of free volatile fatty acids from dairy products on a Nukol capillary column.
Luciano C.
Journal of Chromatography A, 519 (2), 369-378 (1990)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)