主要文件
73003AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX A-TA 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
别名:
GC柱,手性,α-葡聚糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
物料
fused silica
描述
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
参数
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
500
df
0.12 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of α-cyclodextrin phase
应用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
色谱柱类型
capillary chiral
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
键合 2,6-二-O-戊基-3-三氟乙酰盐的 α-环糊精衍生物固定相。该固定相对醇、酮、酸、醛和内酯形式的含氧分析物具有高选择性。对卤代化合物也具有高选择性。
化学/物理抗性
温度限度:
  • -10°C至180°C,等温并程控
其他说明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly enantioselective 1,4-conjugate addition of dialkylzinc to a,?-unsaturated lactone catalyzed by diphosphite?copper complexes
Liang, Liang, et al.
Tetrahedron Letters, 44 (38), 7217-7220 (2003)