Merck
72844
Supelco
偏苯三酸三辛酯
analytical standard
别名:
偏苯三酸三(2-乙基己基)酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS号:
分子量:
546.78
Beilstein:
2683525
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
沸点
414 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChI key
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
闪点(°F)
435.2 °F - closed cup
闪点(°C)
224 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)