Merck
68102
Supelco
1-亚硝基哌啶
analytical standard
别名:
1-Nitrosopiperidine, NPIP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10N2O
CAS号:
分子量:
114.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
1.06 g/mL (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=NN1CCCCC1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)