主要文件
63313-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
物料
stainless steel hardware
质量水平
Agency
suitable for USP L26
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
产品线
BIOshell
特点
endcapped
特殊分析物
IgG
制造商/商品名称
BIOshell
包装
1 ea of
标记范围
0.6% carbon loading
参数
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
10 cm × 3.0 mm
表面积
22 m2/g
基质
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C4 (butyl) phase
粒径
2.7 μm
孔径
1000 Å
工作pH范围
2-9
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
BIOshell IgG 1000Å C4是一种基于新型大孔(1000Å) Fused-Core®颗粒设计的高速、高效液相色谱柱。熔融核颗粒提供了一个围绕固体硅芯的高纯度二氧化硅的多孔薄外壳。这种颗粒设计在0.5微米的多孔薄外壳中的扩散路径较浅,且总体粒径小至2.7微米,因此柱效很高。BIOshell IgG 1000Å C4的紧密键合、广泛封端的二甲基丁基固定相提供了稳定的反相填料,可用于分离蛋白质等高分子量化合物。
法律信息
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.