主要文件
59197C40
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
SUPELCOSIL ABZ + Plus HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L60
产品线
SUPELCOSIL
特点
endcapped
制造商/商品名称
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
标记范围
12.0% carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.4 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
pH值范围
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SUPELCOSIL ABZ+Plus 色谱柱可提供高去活特性和独特的选择性。经失活处理的硅胶颗粒粒径均一,确保其具有高柱效和低背压。经过键合和封尾后,ABZ+Plus 键合相有效的屏蔽了残余硅羟基,阻止了残余硅羟基与大多数化合物间的相互作用,无论分析物基团的特性如何均可获得对称的峰形。该键合相也允许在流动相中使用低离子强度的缓冲溶液,无需添加离子抑制剂。ABZ+Plus 让您可以使用简单的流动相来进行最困难的化合物分析,无论酸、强碱性化合物还是两性离子均可轻松胜任。
按照美国药典 (USP) 适用于 L60
特点和优势
•对极性、非极性和带电荷分析物均具有很高的柱效
•对具有反应性的化合物也可获得对称性良好的峰形
•对极性和带电荷的化合物具有独特的选择性
推荐产品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想 LiChropur 试剂
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)