product name
SUPELCOSIL™ LC-8-DB HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
SUPELCOSIL™
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL™
包裝
1 ea of
標籤範圍
6.0% carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.2 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase