Merck
58626
Supelco
三通连接件
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
别名:
Valco® 二通连接件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
VICI Valco® ZT1C
孔尺寸
0.25 mm
接頭
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
相容性
for connecting 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除非另行指明,否则为不锈钢材质。包括螺母和密封圈。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)