主要文件
58220C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-8 HPLC 柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
SUPELCOSIL
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL
包裝
1 ea of
標籤範圍
6.0% carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.2 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
pH值範圍
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
比 C18 疏水性更小的相。对于极性和非极性化合物,保留性都比 C18 更小。将含低于 5% 有机溶剂修正的流动相用于 C8 柱上,而不是 C18 柱上。极性化合物在 C8 柱上比在 C18 柱上的保留性相对更强。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)