Merck
58158AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
CHIRAL-AGP 高效液相色谱保护柱, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 3 mm, pk of 2 ea
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L41
產品線
CHIRALPAK®
包裝
pk of 2 ea
製造商/商標名
CHIRALPAK®
參數
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 3 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
glycoprotein, alpha1- phase
粒徑
5 μm
工作pH值
2-8
分離技術
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)