Merck
57307
Supelco
固相微萃取萃取头组合套件 1
greener alternative
for use with autosampler, needle size 24 ga
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
物料
assorted colors hub
fused silica fiber
针尺寸
24 ga
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
光纤长度
1 cm
基质活性基团
PA coating
PDMS coating
应用
food and beverages
相容性
for use with autosampler
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种绿色的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
组分
套件 1 — 用于挥发性物质和半挥发性物质 — 包含以下萃取头各一种:
  • 85μm 聚丙烯酸酯涂层
  • 100μm 聚二甲基硅氧烷涂层
  • 7μm 聚二甲基硅氧烷涂层
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)