product name
固相微萃取 StableFlex™ 萃取头组合套件, needle size 24 ga, for use with autosampler
材料
StableFlex fiber
assorted colors hub
針尺寸
24 ga
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
基質活性組
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
應用
food and beverages
相容性
for use with autosampler
環保替代類別
, Aligned
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
應用
用于挥发性或半挥发性物质
成分
SPME StableFlex 萃取头组合套件包含以下萃取头各一个:
- 65μm PDMS/DVB涂层(粉色,普通接头)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS涂层(灰色,普通接头)
- 85μm Carboxen/PDMS 涂层(浅蓝色,普通接头)
- 85μm 聚丙烯酸酯涂层(白色,普通接头)
法律資訊
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Applied SPME, 364-371 (1999)
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)