主要文件
57239-U
Supelco
Supelclean ENVI -Chrom PSPE 管
volume 6 mL, suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, for use with Gerstel® MPS 3, pk of 30
别名:
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
900 m2/g
容積
6 mL
基質
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
孔徑
20-300 Å
應用
food and beverages
相容性
for use with Gerstel® MPS 3
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯乙烯/二乙烯基苯共聚物
助留机理:反相或吸附
样品基质相容性:含水溶液
  • 粒度:80-160μm;球形;孔尺寸:110-175Å;表面积:900m2/g
  • 高度交联的、中性的、特别净化处理的苯乙烯-二乙烯苯聚合树脂,用于在反相条件下保留具有一些亲水性官能团的疏水性化合物
  • 对极端 pH 条件的耐受性极好
  • 典型的应用包括含水样品基质中的芳族和酚类化合物分析
  • 用于含水样品中的重点污染物酚类
法律資訊
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)