物料
PE frit
polypropylene hardware
组成
bed wt., 10 g
包装
pk of 16
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
60 mL
基质
magnesium silicate base material
基质活性基团
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3