57045U
57045-U
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
57035-U
固相萃取装置真空表/真空调节阀
57048
长阀杆流量控制阀
57044
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57031-U
Visiprep™ 固相萃取装置盖(包括流量控制阀和盖垫)
57036
Visiprep™ 固相萃取装置溶剂导向针套件
57147-U
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀杆备件
57146-U
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
57037
Visiprep™ 固相萃取装置收集架(包括在标准和 DL 型号中)
solid phase extraction (SPE): suitable
food and beverages
for use with standard and DL, 12-port model
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
57120-U
固相萃取真空泵缓冲瓶套装
57265