主要文件
567516-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
Discovery五氟苯基PFP HPLC色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery ® HS F5 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L43
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
12% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
300 m2/g
表面覆盖度
4 μmol/m2
杂质
<10 ppm metals
基质
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
工作pH范围
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
将 C18 柱方法转换至 Discovery® HS F5 柱的指导原则:
通常,碱性化合物在 HS F5 色谱柱上的保留时间比在 C18 柱上更长。在 C18 柱上流动相中的有机相含量提高 5% 至 10% 通常可获得与 HS F5 柱类似的保留值。使用其他化合物所得的结果差异则很大。然而 log Po/w 值小于 2.5 的化合物在 HS F5 柱上的保留时间通常要长于 C18 柱。保留时间的差异程度与化合物的 logP o/w 值密切相关。
Discovery® HS F5 键合相可提供与 C18 色谱柱截然不同的反相分离。由于 F5 色谱柱上各种化合物通常会在与 C18 相同的时间范围内洗脱出来,使得大部分的 C18 方法可轻松转换到 F5 上。
应用
  • Chromatographic separation of arsenic species with pentafluorophenyl column and application to rice.:利用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱出色分离大米中各种砷形态,改进食品安全性分析,保证健康监管合规性(Baba et al., 2014)。
  • High-performance liquid chromatographic determination of tiapride and its phase I metabolite in blood plasma using tandem UV photodiode-array and fluorescence detection.:使用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱进行硫必利及其代谢物的同步灵敏检测,提供药物监测和药物动力学研究参考价值。体现本品的多用途(Nobilis et al., 2011)。
  • Simultaneous quantification of nicotine and metabolites in rat brain by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.:利用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱准确检测大鼠脑中尼古丁及其代谢产物,为药物成瘾和神经药理学研究提供了重要数据(Vieira-Brock et al., 2011)。
  • Biomarker discovery in biological specimens (plasma, hair, liver and kidney) of diabetic mice based upon metabolite profiling using ultra-performance liquid chromatography with electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry.:用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱找出各种糖尿病小鼠生物样本中的生物标志物,贡献分子水平的糖尿病知识(Tsutsui et al., 2011)。
  • Practical analytical approach for the identification of biomarker candidates in prediabetic state based upon metabonomic study by ultraperformance liquid chromatography coupled to electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry.:在代谢组学方法中采用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱以鉴定糖尿病早期生物标志物,促进预防医学和代谢研究(Tsutsui et al., 2010)。
特点和优势
  • 独特的选择性
  • 保留能力与 C18 柱类似(有时需要洗脱能力更强的流动相)
  • 峰形极佳
  • 稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析
  • 粒径范围从 3μm 到 10μm 可供选择
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jana Maláková et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 265-274 (2007-04-10)
Galantamine, an alkaloid isolated from the bulbs and flowers of Caucasian snowdrop (Galanthus woronowii, Amaryllidaceae) and related species, is employed in human medicine for the treatment of various neuromuscular and neurodegenerative diseases. After the administration, the products of oxidative biotransformation
Lucie Havlíková et al.
Talanta, 76(3), 597-601 (2008-07-01)
A pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was for the first time tested for the simultaneous determination of triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preservatives, methylparaben, and propylparaben. A new simple isocratic reversed phase HPLC method with UV detection, using
Jennie Wang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 267-273 (2016-03-13)
An HPLC method for the assay of a DNA topoisomerase inhibitor, LMP776 (NSC 725776), has been developed and validated. The stress testing of LMP776 was carried out in accordance with International Conference on Harmonization (ICH) guidelines Q1A (R2) under acidic
Umberto M Battisti et al.
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an