主要文件
55072
Upchurch 管路接头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
物料
PEEK adapter (one-piece design)
包装
pkg of 1 ea
配件
male Luer (lock hub-quick connect)
1/4-28 female
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
To connect membrane adsorber units to a workstation.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)