产品名称
Ascentis ® Express C8,2.7μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
7.5 cm × 2.1 mm
表面积
135 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å
工作pH范围
2-9
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
访问 Ascentis Express 主页,以获得有关此新色谱柱技术的更多信息。
法律信息
保护柱套
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.