509558
1 of 10
21738
Valco® Magnum 系列精确取样注射器
CAD9921
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
CAD9931
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
26265
配备可拆卸针头的 SGE 气密注射器
509531
带可拆卸针头阀的注射器
26264
21736
Sigma-Aldrich
254533
四丙基氢氧化铵 溶液
509477
SGE 旋转锁定气密注射器
24414
SGE 导向推杆注射器
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
23 ga
needle valve in hub
pkg of 1 ea
SGE 006279
50 mm × 0.63 mm
0.25 mL (250 μL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
默克Supelco®分析化学_分析色谱_分析进样针-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。