Merck
503223
Supelco
CO2 吸附剂材料
pkg of 500 cc
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12000000
一般描述
Sodium hydroxide nonfibrous silicate material.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)